Merck
442011
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-吡唑-1-甲脒
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14N4O2
分子量:
210.23
Beilstein:
6141956
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
97-101 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C9H14N4O2/c1-9(2,3)15-8(14)12-7(10)13-6-4-5-11-13/h4-6H,1-3H3,(H2,10,12,14)
InChI 密鑰
IGSFMHYSWZUENI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)