Merck
441716
Sigma-Aldrich
Bis[1-(tert-butylperoxy)-1-methylethyl]benzene
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4[C(CH3)2OOC(CH3)3]2
CAS号:
分子量:
338.48
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
方案
96%
组成
active oxygen content, 9 wt. %
t1/2
10 hr(110 °C)
mp
44-48 °C (lit.)
≥80 °C (SADT) (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)OOC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)OOC(C)(C)C
应用
Free radical polymerization initiator.
Initiates degradation of polypropylene, initiates polymerization and cross-links elastomers and olefins. Acts as a synergist in halogen-containing fire retardant plastics.
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Org. Perox. D
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)