Merck
441473
Sigma-Aldrich
叔丁过氧化碳酸异丙酯 溶液
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOCO3C(CH3)3
CAS号:
分子量:
176.21
UNSPSC代码:
12162002
浓度
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
折射率
n20/D 1.448
密度
0.87 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C
储存分类代码
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
116.6 °F - closed cup
闪点(°C)
47 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)