Merck
440981
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-3-氯-1,2-丙二醇
97%
别名:
(R)-α-甘油氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
110.54
Beilstein:
2202928
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
蒸汽压
0.04 mmHg ( 25 °C)
方案
97%
旋光性
[α]20/D −0.9°, neat
光学纯度
ee: 97% (GLC)
折射率
n20/D 1.48 (lit.)
沸点
213 °C (lit.)
密度
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI key
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于合成 (S)-(-)-心得静和创新霉素。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ishibashi, H. et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 42, 271-271 (1994)