主要文件
44089
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-PAM 树脂
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
别名:
Nα-叔丁氧羰基-Nε-(2-氯苄氧羰基)-L-赖氨酸键合 PAM 树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
标记范围
~0.6 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
储存温度
2-8°C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)