Merck
440264
Sigma-Aldrich
四氯化硅
≥98%
别名:
STC, 四氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiCl4
CAS号:
分子量:
169.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
蒸汽密度
5.86 (vs air)
蒸汽壓力
420 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥98%
形狀
liquid
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI 密鑰
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
由美国 Dow Corning Corporation 制造,由 Aldrich Chemical Company, Inc. 重新包装。
®美国 Dow Corning Corporation 的注册商标。
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)