Merck
439827
Sigma-Aldrich
(2,2,2-三氟-1-羟乙基)膦酸二乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH(OH)P(O)(OC2H5)2
分子量:
236.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOP(=O)(OCC)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H12F3O4P/c1-3-12-14(11,13-4-2)5(10)6(7,8)9/h5,10H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZVRKPNJLSIJXPF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3