Merck
439711
Sigma-Aldrich
溴化钕(III)
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
别名:
Neodymium tribromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NdBr3
CAS号:
分子量:
383.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: neodymium
mp
684 °C (lit.)
密度
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Nd](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)