Merck
439673
Sigma-Aldrich
碘化钪(III)
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
别名:
Scandium iodide, Scandium triiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ScI3
CAS号:
分子量:
425.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: scandium
mp
920 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Sc](I)I
InChI
1S/3HI.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)