Merck
439274
Sigma-Aldrich
2-氯-1,3-二甲基咪唑鎓四氟硼酸盐
98%
别名:
CIB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10BClF4N2
分子量:
220.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于大位阻氨基酸的酯化和偶联反应
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1993)
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 51-51 (1993)