Merck
43916
Sigma-Aldrich
烯丙基三(3,3,4,4,5,5,6,6,6-九氟己基)锡烷
~90%
别名:
三(1H,1H,2H,2H-全氟己基)烯丙基锡, 烯丙基三(1H,1H,2H,2H-全氟己基)锡烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H17F27Sn
分子量:
901.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
~90%
质量水平
表单
liquid
密度
1.670 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
InChI
1S/3C6H4F9.C3H5.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;1-3-2;/h3*1-2H2;3H,1-2H2;
InChI key
TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Fluorous Technologies, Inc. 产品。受美国专利 6,156,896、5,859,247 和 5,777,126 保护
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)