Merck
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-萘甲酰)咪唑
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10N2O
分子量:
222.24
Beilstein:
5431262
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
95%
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
InChI 密鑰
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)