Merck
438820
Sigma-Aldrich
3-乙酰-1-(苯基磺酰基)吡咯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11NO3S
CAS号:
分子量:
249.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
mp
96-99 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)c1ccn(c1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)11-7-8-13(9-11)17(15,16)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,1H3
InChI key
HTMLKRFQINMFRA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole is a heterocyclic building block.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)