Merck
438650
Sigma-Aldrich
6,8-二氯-3-甲基色酮
97%
别名:
6,8-二氯-3-甲基-4H-1-苯并吡喃-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6Cl2O2
CAS号:
分子量:
229.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=COc2c(Cl)cc(Cl)cc2C1=O
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c1-5-4-14-10-7(9(5)13)2-6(11)3-8(10)12/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
PDDRNWBKVYJALI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
6,8-Dichloro-3-methylchromone is a heterocyclic building block, useful in chemical synthesis.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)