Merck
438413
Sigma-Aldrich
四正丁基 L-乳酸铵 溶液
70 wt. % in H2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]4N[CH3CH(OH)CO2]
分子量:
331.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
光學活性
[α]20/D −4.6°, neat
濃度
70 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.438
密度
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)