Merck
437840
Sigma-Aldrich
4,4-二甲基菲尼酮
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14N2O
CAS号:
分子量:
190.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
167-172 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CN(NC1=O)c2ccccc2
應用
显影剂