About This Item
线性分子式:
HSCH2CH[NHCOCH(CH3)2]CO2H
CAS号:
分子量:
191.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
产品线
ChiraSelect™
方案
97%
mp
97-101 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)C(=O)N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
InChI key
BWBQXMAXLAHHTK-RXMQYKEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC