Merck
436550
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentanediamine
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)3C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2NH2
分子量:
186.34
Beilstein:
9261436
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
98%
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
269 °C/750 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CN)(CCC)CCCN
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)