Merck
436461
Sigma-Aldrich
顺,顺-1,3,5-三丙基-1,3,5-环己烷三羧酸三甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H36O6
分子量:
384.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC[C@]1(C[C@@](CCC)(C[C@@](CCC)(C1)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)