Merck
436194
Sigma-Aldrich
2,3-二溴戊烷(非对映异构体混合物)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(Br)CH(Br)CH3
CAS号:
分子量:
229.94
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
98%
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
沸点
91 °C (lit.)
密度
1.671 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(Br)C(C)Br
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)