435996
1 of 10
S234893
(10-CARBOXY-DECYL)-DIMETHYL-OCTADECYL-AMMONIUM, BROMIDE
Sigma-Aldrich
359246
十八烷基三甲基溴化铵
11625
偶氮二甲酸二叔丁酯
H5882
溴化十六烷基三甲铵
289841
草酸钙 水合物
86870
四丁基氯化铵
Supelco
36932
53112
氯化三甲基十八烷基铵
439231
十六烷基三甲基氢氧化铵 溶液
217255
罗谢尔盐 四水合物
liquid
50 wt. % in H2O
1.67 g/mL at 25 °C
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?