Merck
435899
Sigma-Aldrich
硒化铊(I)
pieces, 2-6 mm, 99.999% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Tl2Se
CAS号:
分子量:
487.73
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
pieces
粒徑
2-6 mm
SMILES 字串
[Tl][Se][Tl]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3