Merck
435872
Sigma-Aldrich
铌酸铅(II)
−200 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pb(NbO3)2
CAS号:
分子量:
489.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
粒徑
−200 mesh
SMILES 字串
O=[Nb](=O)O[PbH2]O[Nb](=O)=O
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)