推荐产品
熔融指数
0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
包含
antioxidant (varying amounts)
硬度
30 (Shore D, ASTM 2240)
mp
60 °C
转变温度
softening point 72 °C (Vicat, 200g, ASTM D 1525)
密度
0.88 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
~2.0
伸长率
ASTM D 412 - 620% (at break)
SMILES字符串
C=C.CCC=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于注塑、挤出和吹塑成形的聚乙烯和聚丙烯的添加剂。
特点和优势
线型共聚物。
具有塑性和弹性。低温冲击改性剂,具有高透明度、耐应力开裂性和低温热封性。分子量范围和组分分布范围窄。
具有塑性和弹性。低温冲击改性剂,具有高透明度、耐应力开裂性和低温热封性。分子量范围和组分分布范围窄。