Merck
434418
Sigma-Aldrich
苯酚-d6
≥99 atom % D
别名:
六氘代苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5OD
CAS号:
分子量:
100.15
Beilstein:
2255089
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
蒸汽密度
3.24 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.36 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
≥99 atom % D
自燃溫度
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于环境应用。
包裝
预划痕安瓿包装
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)