Merck
434310
Sigma-Aldrich
聚丁二烯,表面改性
pore size 250 μm, powder (free-flowing)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
形狀
powder (free-flowing)
包含
poly(butadiene-co-styrene), polybutadiene, natural rubber, carbon black, petroleum oil, zinc oxide, and other additives (varying amounts)
雜質
<0.05 wt. %
顏色
black
孔徑
250 μm
表面能
55 dyn/cm
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
环氧聚合物增韧添加剂。
作为添加剂添加到聚氨酯泡沫塑料、铸造轮毂、涂料、衬料和粘合剂中,重量比例 10-40 %
特點和優勢
材料具吸湿性。惰性填料和耐冲击材料。极性表面基团有助于以化学和物理方式连接复合材料。添加到聚氨酯橡胶、聚硫化物、丁腈橡胶和其他聚合物中以降低成本,改善粘附力并增加耐冲击性。水分含量低,从而可以添加水分敏感的材料。
外觀
粒子表面被氧化以包含酸根。
访问文档库
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 66, 271-271 (1997)