Merck
434299
Sigma-Aldrich
三氟化硼苯酚络合物 (1:2)
25-27% BF3 basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BF3 · 2C6H5OH
CAS号:
分子量:
256.03
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
表单
liquid
反应适用性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
浓度
25-27% boron trifluoride
沸点
178 °C (lit.)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FB(F)F.Oc1ccccc1.Oc2ccccc2
InChI
1S/2C6H6O.BF3/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h2*1-5,7H;
InChI key
OQORKFSQJPQHSZ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
95.0 °F - closed cup
闪点(°C)
35 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)