Merck
432245
Sigma-Aldrich
三苯基膦氯化钌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]4RuCl2
CAS号:
分子量:
1225.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.2ClH.Ru/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
OIWNHEPSSHYXTG-UHFFFAOYSA-L
應用
Catalyst for:
  • Selective hydrogenation of maleic anhydride or succinic anhydride
  • Sythesis of portions of the natural antibiotic tetrodecamycin
  • Oxidation of hydroxamic acid
  • Hydroesterification reactions
  • Hydroboration of alkenes
  • Oxidation of sulfide
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1