Merck
432156
Sigma-Aldrich
氟化铒(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
别名:
Erbium trifluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ErF3
CAS号:
分子量:
224.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: erbium
SMILES 字串
F[Er](F)F
InChI
1S/Er.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges