About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H22NOP
CAS号:
分子量:
407.44
Beilstein:
6156936
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (31P-NMR)
旋光性
[α]20/D +29.5±3°, c = 1% in chloroform
mp
89-93 °C
SMILES字符串
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m1/s1
InChI key
OKUTYUNUKKPYJS-RUZDIDTESA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3