Merck
431141
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-(三氟甲基)苯甲酸
98% dry basis
别名:
3-(三氟甲基)邻氨基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H3-2-(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
205.13
Beilstein:
2844022
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98% dry basis
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
雜質
≤4.0% Water (Karl Fischer)
mp
157-160 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-1-2-4(6(5)12)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
UNLVJVQEDSDPIN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于合成抗微生物剂苯并异噻唑酮和二硫基二(苯酰胺类)的中间体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
European Journal of Medicinal Chemistry, 29, 743-743 (1994)