化驗
96%
形狀
solid
mp
30-32 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(Cl)cc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2F3NO/c8-4-1-3(14-7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI 密鑰
FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline is a nitrogen compound useful in organic synthesis.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup