Merck
428213
Sigma-Aldrich
聚(乙烯co-丙烯)
average Mw ~28,700, average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(CH3)]X(CH2CH2)Y
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
分子量
average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
average Mw ~28,700
硬度
30 dmm (Penetrometer, ASTM D 5)
黏度
200 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
轉變溫度
Tg −22 °C
softening point 135 °C (ring and ball, ASTM E 28)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=C.CC=C
InChI
1S/C3H6.C2H4/c1-3-2;1-2/h3H,1H2,2H3;1-2H2
InChI 密鑰
HQQADJVZYDDRJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
低气味、良好的热稳定性、低色泽,以及与弹性体、塑料和粘性树脂的广泛相容性。
热熔胶和纸层合胶的基体聚合物,嵌缝胶和密封剂的增量剂和粘度调节剂,以及电线电缆应用中的防水剂。
外觀
无定形共聚物。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)