Merck
427756
Sigma-Aldrich
sub-2,3-萘酞菁硼氯化物
Dye content 75 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H18BClN6
分子量:
580.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 75%
mp
270-276 °C (lit.)
λmax
673 nm
SMILES 字串
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)