Merck
426970
Supelco
聚(4-乙基苯乙烯-co-二乙烯基苯)
mean pore size >75 Å, 500 μm mean particle size
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
成份
, ~80% (divinylbenzene)
平均粒徑
500 μm
孔徑
>1.75 mL/g pore volume
>75 Å mean pore size
密度
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
不含官能团。用于从极性溶剂中去除可溶性有机物的聚合物吸附剂。对于大有机分子,具有快速的吸附/解吸动力学。可耐 150°C高温而不会降解。甲醇是一种很好的再生试剂。
應用
Insoluble polymeric adsorbent used to remove organic molecules from aqueous media.
特點和優勢
高交联聚合物微珠。多功能吸附剂,对有机小分子化合物的容量可能较低。
外觀
Polymeric adsorbent beads