Merck
426962
Supelco
聚(4-乙基苯乙烯-co-二乙烯基苯)
mean pore size 100 Å, 300-1200 μm particle size
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
表单
beads
基质
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
粒径
300-1200 μm
孔径
100 Å mean pore size
55 % porosity
密度
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
不含官能团。用于从极性溶剂中去除可溶性有机物的聚合物吸附剂。对于大有机分子,具有快速的吸附/解吸动力学。可耐 150°C高温而不会降解。甲醇是一种很好的再生试剂。
应用
用于从极性溶剂中吸附多种可溶性有机物的多孔微珠。从诸如脂肪醇等羟基溶剂中分离芳香族化合物。类固醇和乳化剂也会被吸附。
特点和优势
不含官能团。可耐 150°C高温而不会降解。对于大有机分子,具有快速的吸附/解吸动力学。甲醇是一种很好的再生试剂。
外形
硬质多孔聚合物吸附剂微珠。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)