Merck
426695
Sigma-Aldrich
聚(乙烯-co-甲基丙烯酸) 钠盐
melt index 3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH2CH2)x[CH2C(CH3)(CO2R)]y, R = H or Na
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
熔體指數
3.9 g/10 min (190 °C/2.16kg)
拉力衝擊
1,670 kJ/m2± (23°C)(ASTM D 1822S)
硬度
60 (Shore D)
轉變溫度
softening point 78 °C (Vicat, ASTM D 1525-70)
Tm 81-96 °C (DTA)
密度
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Na+].C=C.CC(=C)C([O-])=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
高尔夫球殻、汽车雨刮器、运动鞋鞋底、滑雪靴和化妆品包装材料。
特點和優勢
绝佳的冲击强度和光学性质。防泡、耐磨、耐热,对多种材料具有粘附性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)