推荐产品
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2
InChI 密鑰
PIICEJLVQHRZGT-LNLMKGTHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38.00 °C - closed cup