Merck
425273
Sigma-Aldrich
2,11,20,29-四叔丁基-2,3-萘酞菁
Dye content 97 %
别名:
2,11,20,29-四丁基-2,3-萘酞菁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C64H58N8
CAS号:
分子量:
939.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
成份
Dye content, 97%
λmax
784 nm
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc2cc3c4nc(nc5[nH]c(nc6nc(nc7[nH]c(n4)c8cc9cc(ccc9cc78)C(C)(C)C)c%10cc%11cc(ccc%11cc6%10)C(C)(C)C)c%12cc%13cc(ccc%13cc5%12)C(C)(C)C)c3cc2c1
InChI
1S/C64H58N8/c1-61(2,3)41-17-13-33-25-45-49(29-37(33)21-41)57-65-53(45)70-58-51-31-39-23-43(63(7,8)9)19-15-35(39)27-47(51)55(67-58)72-60-52-32-40-24-44(64(10,11)12)20-16-36(40)28-48(52)56(68-60)71-59-50-30-38-22-42(62(4,5)6)18-14-34(38)26-46(50)54(66-59)69-57/h13-32H,1-12H3,(H2,65,66,67,68,69,70,71,72)
InChI 密鑰
FZJGGSUDHJDHRJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3