化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
125-126 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
26.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-3 °C - closed cup