Merck
425036
Sigma-Aldrich
1-萘基三氟甲磺酸酯
97%
别名:
1-三氟甲磺酸萘酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3C10H7
CAS号:
分子量:
276.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
97-98 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.405 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI 密鑰
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)