Merck
424242
Sigma-Aldrich
[3-(乙氧羰基)-2-丙氧基]三苯基氯化膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2CCH2COCH2P(C6H5)3Cl
分子量:
426.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
160 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
ketone
phosphine
SMILES 字串
[Cl-].CCOC(=O)CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H24O3P.ClH/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17H,2,18-19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
BRRCLIKFZISBBV-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for:
  • Preparation of cyclic amidine-based inhibitors of ß-secretase (BACE-1)
  • Wittig reactions
  • Dehydrochlorination and alkylation reactions
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)