Merck
421588
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-甲酰胺琥珀酸酐
technical grade, 90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO4
CAS号:
分子量:
143.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
等級
technical grade
化驗
90%
光學活性
[α]20/D −53°, c = 1 in acetic acid
mp
145-155 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O=CN[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-2-6-3-1-4(8)10-5(3)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
DFTMVZIUYVECNW-VKHMYHEASA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3