Merck
420212
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-乙酰氧基-3,3-二甲基丁腈
99%
别名:
(R)-乙酸-1-氰基-2,2-二甲基-1-丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH(O2CCH3)CN
分子量:
155.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
折射率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)