Merck
419818
Sigma-Aldrich
3,6-二羟基黄酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O4
分子量:
254.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
231-234 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)