Merck
419265
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-四丁基-1,6-己二胺
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
CAS号:
分子量:
340.63
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
沸点
83 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
134.6 °F - closed cup
闪点(°C)
57 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)