Merck
419117
Sigma-Aldrich
聚(马来酸酐- alt - 1-十八烯)
average Mn 30,000-50,000, powder (Free-flowing)
别名:
马来酸共聚物, 马来酸类共聚物, 马来酸类聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
形狀
powder (Free-flowing)
分子量
average Mn 30,000-50,000
酸值
310‑315 mg KOH/g
轉變溫度
softening point 120-130 °C
溶解度
H2O: insoluble
hydrocarbons: soluble
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚(马来酸酐-alt-1-十八碳烯)是一种非极性聚合物。
應用
用于环氧或醇官能化聚合物的离型剂、防腐剂、增稠剂、螯合剂/表面活性剂和交联剂。
聚(马来酸酐-alt-1-十八碳烯)(PMHC18)可用于水溶性纳米颗粒。PMHC18可用于改善棕榈油甲酯的倾点(PP)性质,以用作基于植物油的生物柴油。通过用聚乙二醇(PEG)接枝的PMHC18聚合物涂覆SWNT,可以对单壁纳米管(SWNT)的体内 行为进行微调。
特點和優勢
易衍生为酸式盐、酰胺、酯或酰亚胺。交替共聚物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Optimization of surface chemistry on single-walled carbon nanotubes for in vivo photothermal ablation of tumors.
Liu X, et al.
Biomaterials, 32(1), 144-151 (2011)
Water solubilization of hydrophobic nanocrystals by means of poly (maleic anhydride-alt-1-octadecene).
Di Corato R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(17), 1991-1996 (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)