Merck
418366
Sigma-Aldrich
聚乙二醇丁醚
average Mn ~206
别名:
α-Butyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene), Polyethylene glycol mono(n -butyl) ether, Polyoxyethylene monobutyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
分子量
average Mn ~206
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω端
hydroxyl
α端
ether
SMILES字符串
OCCO.CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)