Merck
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-氯-2-羟基-4-甲基苯基)-3-苯基-1,3-丙二酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
CAS号:
分子量:
288.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
120-123 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)