Merck
417378
Sigma-Aldrich
1-(5-溴-2-羟基苯基)-3-苯基-1,3-丙二酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(OH)COCH2COC6H5
CAS号:
分子量:
319.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CC(=O)c2ccccc2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)